Wichtige Dokumente
BP1110
Glycopyrroniumbromid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Glycopyrroniumbromid, Glycopyrrolat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glycopyrronium
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)