BCR664
Glas (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material, plates
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
plates
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
glass & ceramic
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR664
BCR664
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)