Merck
BCR653
Wein (EtOH, tiefer Gehalt)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Material ist bezogen auf die Bezeichnungen "Alkoholfrei" oder "Dealkoholisiert" oder "niedriger Alkoholgehalt" gemäss der Richtlinie 90/496/EC.
Ethanol 0.539 ± 0.007 % Ethanol v/v
Verpackung
Ampulle aus Braunglas, mit Stickstoff gespült, enthält 10 mL Probe.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR653
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)