Merck
BCR637
Serum human (Al, Se, Zn)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Biologische Quelle
human
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
clinical testing
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR637
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)