Merck
BCR271
Benz[a]anthracen
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
1,2-Benzanthracen, Tetraphen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-280-6
Beilstein/REAXYS Number:
1909298
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
InChI key
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Analysis Note
For more information please see:
BCR271
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benz[a]anthracen
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - PBT - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
56-55-3
CAS No.
56-55-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)