B0550000
Benzethoniumchlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
benzethonium chloride
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)