A8097
Acridinorange -hydrochlorid -Lösung
>95.0% purity (HPLC), solution
Synonym(e):
3,6-Bis-(dimethylamino)-acridin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Acridinorange -hydrochlorid -Lösung, 10 mg/mL in H2O, ≥95.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solution
Konzentration
10 mg/mL in H2O
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
orange to red
εmax
47-54 at 486-492 nm in water
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H
InChIKey
VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)