Wichtige Dokumente
99311
Kalium-Ionophor I - Cocktail A
Selectophore™
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Selectophore™
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
Dibutyl sebacate, 68.0 wt. % (84838)
1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 25.0 wt. % (40870)
Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)