97873
Pullulan-Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 12,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
for GPC
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~10700
Mp ~11200
Mw ~11800
Mw/Mn ~1.10
chemische Klasse(n) des Analyten
oligosaccharides
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?