Merck
94991
Supelco
L-Carnitin-(methyl-d3) Inneres Salz
analytical standard
Synonym(e):
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12D3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.22
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99.5%
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)