Wichtige Dokumente
92427
Bisphenol A-(3-chlor-2-hydroxypropyl)-(2,3-dihydroxypropyl)-ether
analytical standard
Synonym(e):
2-[4-(3-Chlor-2-hydroxypropyloxy)-phenyl]-2-[4-(2,3-dihydroxypropyloxy)-phenyl]-propan, BADGE-HCl-H2O
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C1=CC=C(OCC(CCl)O)C=C1)(C)C2=CC=C(OCC(O)CO)C=C2
InChI
1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3
InChIKey
HDTYUHNZRYZEEB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?