Wichtige Dokumente
92101
(−)-Fenchon
analytical standard
Synonym(e):
(1R)-(−)-Fenchon, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanon, (−)-Fenchon, (1R)-1,3,3-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D -52.0±2.0°, neat
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-6 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChIKey
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
151.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)