Wichtige Dokumente
91906
2-[Hydroxy(methyl)phosphinyl]-essigsäure
analytical standard
Synonym(e):
MPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
98.0-102.0% (T)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
93-96 °C
Format
neat
SMILES String
OC(CP(O)(C)=O)=O
InChI
1S/C3H5O4P/c4-2-8(7)1-3(5)6/h4H,1-2H2/p+1
InChIKey
WDRKKPROFBHWLL-UHFFFAOYSA-O
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)