Wichtige Dokumente
91834
BDE Nr. 47
analytical standard
Synonym(e):
2,2′,4,4′-TetraBDE, 2,2′,4,4′-Tetrabromdiphenylether, PBDE 47
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1.0% water
Format
neat
InChI
1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
InChIKey
XYBSIYMGXVUVGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)