Wichtige Dokumente
909505
C8-Alkyne-dU-CEP
Synonym(e):
5-(Octa-1,7-diynyl)-3′-O-[(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)-phosphono)]-5′-O- (4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyuridine, 5-Octadiynyl-dU CEP, C8-Alkyne dU phosphoramidite
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
P(N(C(C)C)C(C)C)(OC1[C@H](O[C@H](C1)N2C=C(C(=O)NC2=O)C#CCCCCC#C)COC([3H])[2H])OCCC#N
InChI
1S/C27H39N4O6P/c1-7-8-9-10-11-12-14-22-18-30(27(33)29-26(22)32)25-17-23(24(36-25)19-34-6)37-38(35-16-13-15-28)31(20(2)3)21(4)5/h1,18,20-21,23-25H,8-11,13,16-17,19H2,2-6H3,(H,29,32,33)/t23?,24-,25-,38?/m1/s1/i6TD/t6?,23?,24-,25-,38?
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)