Wichtige Dokumente
908797
HS161
Umicore
Synonym(e):
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platin(IV)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals
low-melting solid
mp (Schmelzpunkt)
29-30 °C
30-31 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
InChIKey
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)