90326
TOC-Standard
25 mg/L±2 mg/L
Synonym(e):
Total Organic Carbon Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
25 mg/L±2 mg/L
Methode(n)
TOC: suitable
Eignung
in accordance for application
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
TOC standard can be used in the analysis of degradation by-products of acetaminophen (ACE) solution during electro-Fenton (EF) oxidation performed on carbon felt.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?