Wichtige Dokumente
901982
Alkyne Agarose
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
slurry
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.343
Dichte
0.970 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?