Wichtige Dokumente
900634
N,N-Dimethylacetamid
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonym(e):
N,N-Dimethylacetamide ZerO2®, Degassed and low oxygen N,N-dimethylacetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ZerO2®
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
914 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Verunreinigungen
≤0.005% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
pH-Wert
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChIKey
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?