Wichtige Dokumente
88787
Zingeron
analytical standard
Synonym(e):
Vanillylaceton, Zingeron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-41 °C (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?