Wichtige Dokumente
87890
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylendiamin -dihydrochlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
TMPPD, Wursters Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (AT)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
222-224 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChIKey
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?