Wichtige Dokumente
87210
Myristyltrimethylammoniumbromid
98% (AT)
Synonym(e):
Tetradecyltrimethylammonium-bromid, Trimethyl-(tetradecyl)-ammoniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cationic
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (AT)
98% (AT)
Form
crystals
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 27,000
Aggregatnummer
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
245-250 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Enhance the biomass harvesting and pigments extraction from the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803.
- Facilitate the formation of mixed micelles with amitriptyline hydrochloride.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?