Wichtige Dokumente
81607
Poly(styrolsulfonsäurenatriumsalz)
analytical standard, for GPC, 6,800
Synonym(e):
Poly-(natrium-styrolsulfonat)
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mp ~6710
Mw ~6780
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?