Wichtige Dokumente
80065
Hybriscan™ I kit
Lactobacillus, suitable for environmental, food and beverages,microbiology an in situ hybriziation
Synonym(e):
Lactobacillus buchneri HybriScan™I, FastScan Lactobacillus buchneri
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HybriScan™I Lactobacillus buchneri, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
Verwendung
sufficient for 48 reactions
Qualitätsniveau
Methode(n)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Lactobacillus spp.
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)