Wichtige Dokumente
77970
(S)-(−)-α-Methylbenzylisocyanat
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-Phenyl-ethylisocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for chiral derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −10.5±0.5°, neat
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.513
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
InChIKey
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?