Wichtige Dokumente
77645
Bupirimat-(ethyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N,N-Dimethylsulfaminsäure-5-butyl-2-(ethyl-d5-amino)-6-methyl-4-pyrimidinylester, Bupirimat-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=NC(OS(N(C)C)(=O)=O)=C1CCCC
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?