Merck
75258
Millipore
Yersinia Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
CTN Selective Supplement
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Yersinia spp.
Anwendung
Ein Antibiotika-Supplement, dass zur selektiven Isolierung vonYersinia enterocolitica empfohlen wird.
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
Cefsulodin 7.5 mg, Triclosan 2 mg, Novobiocin 1.25 mg
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)