Merck
74767
Supelco
Cyhalothrin
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H19ClF3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (mixture of 4 isomers, HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1.0% water
mp (Schmelzpunkt)
48-54 °C
Format
neat
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
InChIKey
ZXQYGBMAQZUVMI-UNOMPAQXSA-N
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3