74564
Trifluoressigsäure
analytical standard
Synonym(e):
TFA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
97.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15.4 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Trifluoressigsäure kann als Analysereferenzstandard zum Nachweis des Analyten in Wassermatrizen mittels einer mit Tandem-Massenspektrometrie gekoppelten Hochleistungsflüssigkeitschromatographie verwendet werden.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?