Merck
73371
Supelco
Mikropartikel auf Polymethylmethacrylatbasis
analytical standard, size: 4 μm
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensäure Homopolymer, 2-Propensäure, 2-methyl Homopolymer, Micropartikel auf PMAA-Basis, Micropartikel auf Poly-(methacrylsäure)-Basis, Polymethacrylat
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
particles
suspension
Konzentration
10% (solids)
Partikelgröße
4 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Polymethacrylate-based microparticles are a size standard, ideal to identify the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
The particle size of 4 μm is measured using Coulter Multisizer.
Anwendung
Used to qualify and check particle size equipment.
Also used to:
  • form self-assembled colloid structures for studying fluid dynamics of colloid mobility near a solid surface
  • fabricate polyelectrolyte-modified beads as an alternate option for conventional pretreatment process of electroless plating
  • validate microfluidic device for density- and size-based microparticle separation
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Hinweis zur Analyse
Die exakten Werte für Teilchengrösse und Standardabweichung werden für jede Charge auf 0.01 μm genau bestimmt und auf dem Zertifikat ausgewiesen (Analyse mit Coulter Multisizer).
Dichte: 1.22 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: ≤100 °C
Polymethacrylat-Partikel haben ebenfalls eine sehr enge Grössenverteilung und spherische Form. Die Oberfläche ist negativ geladen. Sie zeichnen sich durch eine gute Biokompatibilität und reduzierte unspezifische Proteinbildung aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation of PMMA-Ni core-shell composite particles by electroless plating on polyelectrolyte-modified PMMA beads
Lin KJ, et al.
Applied Surface Science, 282, 741-745 (2013)
Cyclic force driven colloidal self-assembly near a solid surface
Rahman MM and Williams SJ
Journal of Colloid and Interface Science, 607, 1402-1410 (2022)
Induced charge electro-osmotic particle separation
Chen X, et al.
Nanoscale, 11(13), 6410-6421 (2019)
Microparticle separation using asymmetrical induced-charge electro-osmotic vortices on an arc-edge-based floating electrode
Chen X, et al.
Analyst, 144(17), 5150-5163 (2019)