Wichtige Dokumente
73073
2,4-DB
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
4-(2,4-Dichlorphenoxy)-buttersäure, 2,4-DB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
OC(=O)CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl2O3/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)15-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,13,14)
InChIKey
YIVXMZJTEQBPQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)