Merck
69889
Sigma-Aldrich
MES Monohydrat
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-Hydrat, 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure; Hydrat, 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure, 2-Morpholino-ethansulfonsäure Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
C6H13NO4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.25
Beilstein:
6350956
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (T)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
DNases, none detected
Insoluble matter, passes filter test
Phosphatases, none detected
Proteases, none detected
RNases, none detected
Glührückstand (900 °C)
≤0.05% (as SO4)
pH-Wert
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Dichte
10.66 g/mL
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES String
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Eignung
suitable for DNase I test
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Fremdaktivität
DNase, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
MES-Puffer ist ein Good-Puffer, der für biologische Anwendungen ausgelegt ist. Er spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen Forschungsbereichen. Dieser zwitterionische Morpholin-Puffer zeichnet sich vor allem durch sein Puffervermögen in einem pH-Bereich von 5,5 bis 6,7 aus. MES-Monohydrat findet breite Anwendung zur Aufrechterhaltung einer stabilen Umgebung in Lösungen, die für Zellkulturmedien, proteinbasierte Pufferformulierungen und Elektrophorese-Laufpuffer genutzt werden. Es eignet sich außerdem für die Aufreinigung von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Blutbestandteilen und Wachstumsfaktoren. Dank seiner geringen Ionenmobilität ist MES zudem eine hervorragende Wahl für die Kapillarelektrochromatographie. Er bietet eine sicherere Alternative zu giftigen Substanzen wie Cacodylat oder Puffern wie Citrat und Malat, die nicht zwitterionisch sind. Beachten Sie, dass MES ein hervorragender Puffer ist, der jedoch nicht für die Verwendung bei pH-Werten von 7,4 empfohlen wird. In diesen Fällen muss ein anderer Puffer herangezogen werden. MES-Monohydrat wird außerdem eingesetzt, um den pH-Wert von Nährmedien einzustellen und enzymatische Lösungen zu stabilisieren, sowie als Bestandteil von PAGE-Laufpuffern für verschiedene Experimente.
Anwendung
MES-Monohydrat wird wie folgt verwendet:
  • Zur Präparation von Lösungen zur Suspension und Verdünnung von Protoplasten, um die Dichte und Anzahl der Protoplasten mit einem Hämozytometer zu messen
  • Als Komponente der Basissalze in Murashige-Skoog-Medium
  • Zur Präparation von TISAB-Puffer (Gesamt-Ionen-Stärke-Einstell-Puffer)
  • Als Bestandteil von Lösungen für die mobile Phase zur Analyse von Spezies mit hohem Molekulargewicht und verwandten Ladungsvarianten biopharmazeutischer Proteine mit den chromatografischen Verfahren SEC, HIC und IEX
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eignung als Pufferkomponente, für die Elektrophorese und in der Molekularbiologie
  • Effektive Pufferung von pH 2,5 bis pH 4,0 (25 °C, 0,5 M in 2O) mit einem pKa-Wert von 6,1 (25 °C)
  • Frei von DNase, NICKase, RNase und Protease
Angaben zur Herstellung
Ein Puffer, der MES-freie Säure verwendet, kann hergestellt werden, indem die freie Säure mit Natriumhydroxid auf den gewünschten pH-Wert (pKa = ±1) titriert wird. Alternativ können Volumina von äquimolarer MES-freier Säure und Natrium-MES gemischt werden, um den gewünschten pH-Wert zu erreichen. Standard-Mischtabellen unter Anwendung von Stammlösungen zur Herstellung von Puffern mit einem bestimmten pH-Wert wurden veröffentlicht.
Sonstige Hinweise
Löslichkeit und Stabilität: MES ist wasserlöslich und ergibt eine klare farblose Lösung bei Konzentrationen ab 0,5 M. Der pH-Wert einer Lösung sollte je nach Konzentration zwischen 2,5 und 5 liegen. Lösungen sind bei 2 bis 8 °C mehrere Monate haltbar.
Sterilisation: Die Sterilisation sollte mittels Filtration durch 0,2-μm-Filter erfolgen. Autoklavieren wird für Sulfonsäurepuffer nicht empfohlen. Wenn der Puffer nukleasefrei sein muss, ist es am besten, zuerst das Wasser zu behandeln und anschließend, nach dem Autoklavieren, die Pufferfeststoffe hinzuzufügen. Wenn MES-Lösungen autoklaviert werden, nehmen sie eine gelbliche Farbe an (der pH-Wert ändert sich jedoch nicht messbar). Die Identität des gelblichen Abbauprodukts ist unbekannt.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
[14 C] Glucose Cell Wall Incorporation Assay for the Estimation of Cellulose Biosynthesis.
Brabham, CJ and Stork, J
Bio-protocol, 5 (18), 1-1 (2015)
In vivo monitoring of plant small GTPase activation using a Forster resonance energy transfer biosensor.
Wong, HL, et al.
Plant methods, 14 (1), 56-56 (2018)
Development of a tubular fluoride potentiometric detector for flow analysis: Evaluation and analytical applications.
Santos, J and R. A. S. Lapa
Analytica Chimica Acta, 583 (2), 429-436 (2007)
Good, NE, et al.
Biochemistry, 5, 467-477 (1966)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410- 410 (1987)