Merck
69246
Supelco
Mineralöl Standardmischung Typ A und B für EN 14039 und ISO 16703
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
100
200
Agentur
EN 14039
ISO 16703
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.686 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
enthält Mineröl Typ A und B, verdünnt mit n-Heptan; enthält n-Decan und n-Tetracontan als interner Standard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (2012)