68371
Kalium Standard für ICP
TraceCERT®, 10 g/L K in nitric acid (nominal concentration)
Synonym(e):
Potassium calibration standard for ICP-OES
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
10 g/L K in nitric acid (nominal concentration)
Methode(n)
ICP: suitable
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Please visit ISO Certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?