Merck
63661
Supelco
(+)-Menthofuran
analytical standard
Synonym(e):
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, (R)-3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Beilstein:
2729
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +100±2°, neat
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.484
bp
204-206 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChIKey
YGWKXXYGDYYFJU-SSDOTTSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
(+)-Menthofuran ist ein Metabolit von Pulegon, das in Pfefferminzpflanzen vorkommt. (+)-Menthofuran wird aus (+)-Pulegon im Wesentlichen durch das Enzym Menthofuransynthase unter bestimmten Stressbedingungen wie Sonnenlicht-, Wasser- und Nährstoffmangel gebildet.
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Council of Europe
Chemically-defined Flavouring Substances (2000)
Rahman-U-A
Studies in Natural Products Chemistry, Volume 37, 37 (2012)
(R)-(+)-Menthofuran is a potent, mechanism-based inactivator of human liver cytochrome P450 2A6
Khojasteh - Bakht.CS
Drug Metabolism and Disposition, 26(7), 701-704 (1998)
Maria De Lucia et al.
The Journal of organic chemistry, 72(26), 10123-10129 (2007-11-30)
The reaction chemistry of menthofuran (1), a toxic furan terpenoid from various mint oils, with nitric acid and nitrous acid has been investigated. Treatment of 1 with nitric acid afforded a 1:1 mixture of the bisfuran derivatives 5 and 6
S Cyrus Khojasteh et al.
Chemical research in toxicology, 23(11), 1824-1832 (2010-10-16)
Menthofuran is a monoterpene present in mint plants that is oxidized by mammalian cytochrome P450 (CYP) to hepatotoxic metabolites. Evidence has been presented that p-cresol and other unusual oxidative products are metabolites of menthofuran in rats and that p-cresol may