Merck
61849
Supelco
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Ibuprofen impurity Q (PhEur), 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.27
Beilstein:
1866730
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
API-Familie
ibuprofen
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1% water
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OCCC1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
InChIKey
CBKUDUSUCXBKIE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)