60036BC
VIP® Gold EHEC Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
VIP® Gold EHEC, BioControl, Lateral flow test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
Agentur
AOAC® (OMA)
Health Canada
Produktlinie
VIP®
Form
solid
Haltbarkeit
6‑12 mo.
Verpackung
pkg of 40
Hersteller/Markenname
BioControl Systems 60036-40
VIP®
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
Aufnahme
food(s)
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Lagertemp.
room temp
Eignung
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Validated for a wide variety of matrices including raw beef, produce, fruit juices and more.Harmonized enrichment protocol with BioControl GDS for E. coli O157:H7 and Shiga Toxin Genes assays allowing for easy PCR-based verification of test results from the same enriched sample.Validated for testing of 375g composite samples of raw beef trim and ground beef.
Komponenten
Prinzip
Testmethode
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?