59751
Blutfreie Campylobacter-Bouillon
NutriSelect® Plus, powder, final pH 7.4±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
Synonym(e):
Campylobacter-Kulturmedium, Modifizierte CCDA - Preston Bouillon
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
beef extract, 10 g/L
casein enzymic hydrolysate, 3 g/L
charcoal bacteriological, 4 g/L
ferrous sulfate, 0.25 g/L
peptic digest of animal tissue, 1 g/L
sodium chloride, 1 g/L
sodium deoxycholate, 1 g/L
sodium pyruvate, 0.25 g/L
Verpackung
bottle of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
Eignung
selective for Campylobacter spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?