Wichtige Dokumente
56816
Clothianidin-d3
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(E)-1-(2-Chlor-5-thiazolylmethyl)-3-(methyl-d3)-2-nitro-guanidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N\C(NCc1cnc(Cl)s1)=N/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)/i1D3
InChIKey
PGOOBECODWQEAB-FIBGUPNXSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?