Wichtige Dokumente
55678
PLET-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Polymyxin B - Lysozym - EDTA - Thalliumacetat-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
beef heart infusion (extract from 500 g), 10 g/L
EDTA, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallous acetate, 0.04 g/L
tryptose, 10 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Eignung
Bacillus anthracis
selective for Bacillus spp.
Anwendung
Proben, Bacillus cereus wird inhibiert.
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?