Wichtige Dokumente
53189
Mannit-Lysin-Kristallviolett-Brillantgrün-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Mannit-Lysin-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.0 g
briliant green, 0.0125 g/L
crystal violet, 0.010 g/L
ferric ammonium citrate, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
mannitol, 3.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 4.0 g/L
sodium thiosulfate, 4.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
Eignung
nonselective and differential for Salmonella spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?