Merck
52383
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-hexadec-9-enoyl]-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]-oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H43NO5
Molekulargewicht:
413.59
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Assay
≥85.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)