Wichtige Dokumente
50725
Bierschädliche Bakterien-Bouillon-Basis, modifiziert
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Pedi-Lacto Selectiv-Bier-Bouillon
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
beef extract, 2 g/L
chlorophenol red, 0.07 g/L
L-cysteine hydrochloride, 0.2 g/L
dextrose, 15 g/L
disodium phosphate, 2 g/L
L-malic acid, 0.5 g/L
maltose, 15 g/L
pancreatic digest of casein, 5 g/L
polysorbate 80, 0.5 g/L
potassium acetate, 6 g/L
yeast extract, 5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
5.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
sample preparation
microbiology
Eignung
Leuconostoc spp.
Pediococcus spp.
selective for Lactobacillus spp.
selective for Lactococcus spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?