Merck
49853
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]-oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H37NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NB.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (LC/MS)
Optische Aktivität
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16(21)13-19(24)25-17(14-18(22)23)15-20(2,3)4/h16-17,21H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
InChIKey
ULWDPUHFMOBGFJ-IAGOWNOFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)