Wichtige Dokumente
493732
1,4-Butandiol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Tetramethylenglykol, ‘1,4-Butylenglykol’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid or viscous liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Homoallyl alcohol (3-buten-1-ol) and tetrahydrofuran via vapor-phase dehydration using ZrO2 as a catalyst.
- Poly(1,4-butanediol succinate) polymer by reacting with succinic anhydride.
- Biodegradable homopolyesters [poly(butylene succinate) and poly(butylene adipate)] and copolyesters [poly(butylene succinate-co-butylene adipate)] by treating with succinic acid and adipic acid via esterification and deglycolization reaction.
- Poly(1,4-butyl sebacate) by polyesterification reaction with sebacic acid or its derivatives.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
273.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
134 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?