Wichtige Dokumente
45312
Pyridat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O-(6-Chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl carbonothioate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCSC(=O)Oc1cc(Cl)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C19H23ClN2O2S/c1-2-3-4-5-6-10-13-25-19(23)24-16-14-17(20)21-22-18(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-9,11-12,14H,2-6,10,13H2,1H3
InChIKey
JTZCTMAVMHRNTR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?