Wichtige Dokumente
44113
Cyclohexanol
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
0.98 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
572 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
12.25 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% cyclohexanone (GC)
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-22 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChIKey
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?