Wichtige Dokumente
43854
Azoxystrobin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CO\C=C(\C(=O)OC)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
InChI
1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
InChIKey
WFDXOXNFNRHQEC-GHRIWEEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)