41932
L-Lysindecarboxylierungsmedium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
LD-Medium, Lysin Decarboxylase Bouillon ohne Pepton
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 19250:2010
according to ISO 22964:2017
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
bromocresol purple, 0.015 g/L
dextrose, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
6.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?