Merck
394904
Supelco
Pentafluorpropionsäureanhydrid
for GC derivatization, LiChropur, 99%
Synonym(e):
PFPA, Perfluorpropionsäureanhydrid
About This Item
Lineare Formel:
(CF3CF2CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.05
Beilstein:
1806446
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for GC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
Dichte
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChIKey
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Weitere Informationen entnehmen Sie den Produktinformationen.
Derivatisierungsreagens zur Bestimmung des Stereoisomerengehalts von synthetischen Peptiden in der GC-MS-Analytik. Wird außerdem für einen GC-MS-Nachweis von Synephrin in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet.
Für die Herstellung von flüchtigen Pentafluorpropionyl-Derivaten einer Vielzahl von Verbindungen, z. B. Aminen und Alkoholen, für EC/GC.
Pentafluorpropionsäureanhydrid (PFPA) wurde als Derivatisierungsreagens für Urinproben verwendet, um das Vorhandensein von Codein, Morphin, 6-Monoacetylmorphin, Ethylmorphin und Dihydrocodein mit GC-MS im SIM-Modus (Selected Ion Monitoring) zu bestimmen. Es wurde auch für die Derivatisierung von getrockneten Perikardflüssigkeit-Probenextrakten zur Quantifizierung von Kokain, Benzoylecgonin und Cocaethylen in der Perikardflüssigkeit mit GC-MS eingesetzt.
Verpackung
Klares Borosilikatglas, hohe Hydrolysebeständigkeit (Typ I)
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emilia Marchei et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 41(4), 1468-1472 (2006-05-16)
A simple and rapid procedure based on gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) is described for determination of synephrine, active principle of Citrus aurantium plant, in solid and liquid dietary supplements. After the addition of 3,4-methylenedioxypropylamphetamine as internal standard (I.S.), a liquid-liquid
Ralf Pätzold et al.
Chirality, 18(7), 551-557 (2006-05-10)
Synthetic dipeptides comprising mixtures of enantiomers, diastereomers, or sequential isomers were converted into their N-perfluoroacetyl dipeptide esters (perfluoroacetyl: trifluoroacetyl, pentafluoroacetyl, heptafluorobutyryl; ester: methyl, 1-propyl, 2-propyl, 2,2,2-trifluoroethyl) and analyzed by GC-MS on the chiral stationary phases Chirasil-L-Val and Lipodex-E using helium
María Teresa Contreras et al.
Journal of analytical toxicology, 31(2), 75-80 (2007-06-01)
A method is described for the simultaneous quantification of cocaine, benzoylecgonine, and cocaethylene in pericardial fluid. Pericardial fluid samples from autopsy casework involving cocaine-related deaths and deaths unrelated to drug abuse were collected. The extraction of cocaine and its metabolites
Comparison of RapiTest? with Emit? d, au? and GC-MS for the Analysis of Drugs in Urine.
Korte, T., et al.
Journal of Analytical Toxicology, 21, 49-53 (1997)
G F Grinstead
Journal of analytical toxicology, 15(6), 293-298 (1991-11-01)
PFPA and acetic anhydride derivatives of morphine and codeine were evaluated with respect to stability, chromatography, potential for analytical interferences by other opiates, and suitability of major fragment ions for analysis by GC/MS with deuterated internal standards and selected ion